3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 3-methyl-1H-indole-1-carboxylate
OR17607-1G OR17607-5G OR17607-250MG
APOSOR17607-1GEA 198 EUR
APOSOR17607-1G APOSOR17607-5G APOSOR17607-250MG
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
Formula: C₁₄H₁₇NO₂
MW: 231.29 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13563142
Núm. CAS: 89378-43-8