2,4,6-Tribromobenzene-1,3-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4,6-Tribromo-1,3-phenylenediamine
OR17661-1G OR17661-250MG OR17661-5G
APOSOR17661-1GEA 1210 EUR
APOSOR17661-1G APOSOR17661-250MG APOSOR17661-5G
2,4,6-Tribromobenzene-1,3-diamine
2,4,6-Tribromobenzene-1,3-diamine
Formula: C₆H₅Br₃N₂
Pto. de fusión: 158…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466367
Núm. CAS: 62477-06-9