2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrotoluene, 6-Bromo-4-nitro-o-cresol
OR17670-1G
OR17670-5G
OR17670-250MG
APOSOR17670-1GEA
105
EUR
APOSOR17670-1G
APOSOR17670-5G
APOSOR17670-250MG
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol 95%
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol
Formula:
C₇H₆BrNO₃ Pto. de fusión: 118…122 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD26392591 Núm. CAS: 4186-49-6 |