2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17674-5G OR17674-25G
APOSOR17674-5GEA 1010 EUR
APOSOR17674-5G APOSOR17674-25G
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₆BrNO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052985
Núm. CAS: 1048916-38-6