2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-4-iodo-2-(methylsulphonyl)benzene
OR17675-1G
OR17675-5G
OR17675-250MG
APOSOR17675-1GEA
174
EUR
APOSOR17675-1G
APOSOR17675-5G
APOSOR17675-250MG
2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone 95%
2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone
Formula:
C₇H₆BrIO₂S MW: 360,995 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28155004 Núm. CAS: 1820619-59-7 |