4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17676-1G OR17676-250MG OR17676-5G
APOSOR17676-1GEA 464 EUR
APOSOR17676-1G APOSOR17676-250MG APOSOR17676-5G
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline 95%
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₈BrNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21602552
Núm. CAS: 1375473-63-4