4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17680-1G OR17680-250MG
APOSOR17680-1GEA 319 EUR
APOSOR17680-1G APOSOR17680-250MG
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₆N₂O
MW: 134,135 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06657033
Núm. CAS: 55586-26-0