3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17683-1G OR17683-5G OR17683-25G
APOSOR17683-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17683-1G APOSOR17683-5G APOSOR17683-25G
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid 95%
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid
Formula: C₈H₆BrClO₂
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18390582
Núm. CAS: 90004-80-1