5,6-Dihydrouridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)dihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-[(2S,3S,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3-diazinane-2,4-dione
OR17694-1G OR17694-250MG OR17694-5G
APOSOR17694-1GEA 217 EUR
APOSOR17694-1G APOSOR17694-250MG APOSOR17694-5G
5,6-Dihydrouridine 95%
5,6-Dihydrouridine
Formula: C₉H₁₄N₂O₆
MW: 246,217 g/mol
Pto. de fusión: 101…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047490
Núm. CAS: 5627-05-4