4-Amino-5,7-dichloro-2,1,3-benzothiadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17856-100MG OR17856-1G OR17856-250MG
APOSOR17856-100MGEA 174 EUR
APOSOR17856-100MG APOSOR17856-1G APOSOR17856-250MG
4-Amino-5,7-dichloro-2,1,3-benzothiadiazole
4-Amino-5,7-dichloro-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₆H₃Cl₂N₃S
Pto. de fusión: 168…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01118747
Núm. CAS: 16407-86-6