2-Nitrophenylacetylene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR17873-1G
OR17873-250MG
OR17873-5G
APOSOR17873-1GEA
56.7
EUR
APOSOR17873-1G
APOSOR17873-250MG
APOSOR17873-5G
2-Nitrophenylacetylene 98%
2-Nitrophenylacetylene
Formula:
C₈H₅NO₂ Pto. de fusión: 82…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01113917 Núm. CAS: 16433-96-8 |