4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pteroic acid, 4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzoic acid, Folic Acid Impurity D
OR17919-1G OR17919-5G OR17919-250MG
APOSOR17919-1GEA 68.3 EUR
APOSOR17919-1G APOSOR17919-5G APOSOR17919-250MG
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid 95%
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid
Formula: C₁₄H₁₂N₆O₃
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075823
Núm. CAS: 119-24-4