4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(4-Chlorophenyl)dimethylamine
OR17922-1G OR17922-5G OR17922-10G
APOSOR17922-1GEA 34.8 EUR
APOSOR17922-1G APOSOR17922-5G APOSOR17922-10G
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Formula: C₈H₁₀ClN
MW: 155,625 g/mol
Pto. Ebullición: 114…115 °C (12 mm Hg)
Pto. de fusión: 32…37 °C
Densidad: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780200
Núm. CAS: 698-69-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III