Methyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)isoxazole, Methyl 3-bromo-1,2-oxazole-5-carboxylate
OR17926-250MG OR17926-500MG OR17926-1G
APOSOR17926-250MGEA 168 EUR
APOSOR17926-250MG APOSOR17926-500MG APOSOR17926-1G
Methyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Methyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Formula: C₅H₄BrNO₃
MW: 205,994 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12022344
Núm. CAS: 272773-11-2