2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-1-(prop-2-yl)-1H-imidazole
OR17928-1G OR17928-250MG
APOSOR17928-1GEA 526 EUR
APOSOR17928-1G APOSOR17928-250MG
2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
Formula: C₆H₉ClN₂
MW: 144,602 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10699127
Núm. CAS: 1053655-72-3