2-Amino-4-iodo-1,3-benzothiazole

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR17932-1G OR17932-250MG
APOSOR17932-1GEA 763 EUR
APOSOR17932-1G APOSOR17932-250MG
2-Amino-4-iodo-1,3-benzothiazole
2-Amino-4-iodo-1,3-benzothiazole
Formula: C₇H₅IN₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11194508
Núm. CAS: 1039326-79-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR