4-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Carboxymethyl)-2-methylnitrobenzene, 4-(Carboxymethyl)-2-nitrotoluene, 2-(4-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
OR18015-1G OR18015-250MG
APOSOR18015-1GEA 53.8 EUR
APOSOR18015-1G APOSOR18015-250MG
4-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
4-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09832994
Núm. CAS: 54941-44-5