2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-4-methyl-1,3-diazine-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-chloro-4-methylpyrimidine
OR18025-1G
OR18025-250MG
APOSOR18025-1GEA
304
EUR
APOSOR18025-1G
APOSOR18025-250MG
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formula:
C₆H₅ClN₂O₂ MW: 172,569 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09863167 Núm. CAS: 188781-10-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...