Methyl 2,6-dibromoisonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2,6-dibromopyridine-4-carboxylate, 2,6-Dibromo-4-(methoxycarbonyl)pyridine
OR18036-5G
APOSOR18036-5GEA 102 EUR
APOSOR18036-5G
Methyl 2,6-dibromoisonicotinate
Methyl 2,6-dibromoisonicotinate
Formula: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294,928 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042543
Núm. CAS: 119308-57-5