5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-4-methylthiazole
OR18109-1G OR18109-250MG OR18109-5G
APOSOR18109-1GEA 58 EUR
APOSOR18109-1G APOSOR18109-250MG APOSOR18109-5G
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Formula: C₄H₄BrNS
MW: 178.05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12026322
Núm. CAS: 111600-83-0