4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18300-100G OR18300-25G
APOSOR18300-100GEA 109 EUR
APOSOR18300-100G APOSOR18300-25G
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole
Formula: C₄H₅NS₂
Pto. de fusión: 86…89 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00798571
Núm. CAS: 5685-06-3