3-Chloro-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR183405-1G OR183405-5G
APOSOR183405-1GEA 31.9 EUR
APOSOR183405-1G APOSOR183405-5G
3-Chloro-1H-pyrazole 95%
3-Chloro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃ClN₂
Pto. Ebullición: 76…77 °C (0,5 mm Hg)
Pto. de fusión: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756597
Núm. CAS: 14339-33-4