5-Bromo-6-chloropicolinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
OR183415-250MG OR183415-1G OR183415-100MG
APOSOR183415-250MGEA 109 EUR
APOSOR183415-250MG APOSOR183415-1G APOSOR183415-100MG
5-Bromo-6-chloropicolinic acid
5-Bromo-6-chloropicolinic acid
Formula: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,451 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09910220
Núm. CAS: 959958-25-9