6-Bromo-5-chloropicolinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR183417-5G OR183417-1G
APOSOR183417-5GEA 521 EUR
APOSOR183417-5G APOSOR183417-1G
6-Bromo-5-chloropicolinic acid 95%
6-Bromo-5-chloropicolinic acid
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185790
Núm. CAS: 1214328-42-3