Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR183420-1G
OR183420-5G
APOSOR183420-1GEA
87
EUR
APOSOR183420-1G
APOSOR183420-5G
Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Formula:
C₈H₇N₃O₂S Pto. de fusión: 130…133 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00204059 Núm. CAS: 244014-85-5 |