Ethyl 3-amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR183422-1G OR183422-250MG
APOSOR183422-1GEA 261 EUR
APOSOR183422-1G APOSOR183422-250MG
Ethyl 3-amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₄S
MW: 266,273 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20922023
Núm. CAS: 27697-60-5