3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR183423-1G OR183423-250MG
APOSOR183423-1GEA 364 EUR
APOSOR183423-1G APOSOR183423-250MG
3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20924150
Núm. CAS: 160041-48-5