Methyl 3-amino-6-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR183425-1G OR183425-250MG
APOSOR183425-1GEA 659 EUR
APOSOR183425-1G APOSOR183425-250MG
Methyl 3-amino-6-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈ClNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12032271
Núm. CAS: 35212-87-4