Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR183426-1G OR183426-250MG
APOSOR183426-1GEA 400 EUR
APOSOR183426-1G APOSOR183426-250MG
Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈ClNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25960235
Núm. CAS: 181283-33-0