Methyl 3-amino-4-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR183427-1G OR183427-250MG
APOSOR183427-1GEA 364 EUR
APOSOR183427-1G APOSOR183427-250MG
Methyl 3-amino-4-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈INO₂S
MW: 333,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29163652
Núm. CAS: 1603418-67-2