Methyl 3-amino-5-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR183428-1G OR183428-250MG
APOSOR183428-1GEA 364 EUR
APOSOR183428-1G APOSOR183428-250MG
Methyl 3-amino-5-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈INO₂S
MW: 333,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29163655
Núm. CAS: 2090987-68-9