Methyl 3-amino-6-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR183429-1G OR183429-250MG
APOSOR183429-1GEA 400 EUR
APOSOR183429-1G APOSOR183429-250MG
Methyl 3-amino-6-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈INO₂S
MW: 333,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29163658
Núm. CAS: 2089966-09-4