4,5,8-Trichloroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR183471-1G OR183471-250MG
APOSOR183471-1GEA 464 EUR
APOSOR183471-1G APOSOR183471-250MG
4,5,8-Trichloroquinoline
4,5,8-Trichloroquinoline
Formula: C₉H₄Cl₃N
MW: 232,494 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09787693
Núm. CAS: 855763-24-5