4,6,8-Trichloroquinoline

Proveedor: Apollo Scientific

OR183472-1G OR183472-250MG
APOSOR183472-1GEA 464 EUR
APOSOR183472-1G APOSOR183472-250MG
4,6,8-Trichloroquinoline
4,6,8-Trichloroquinoline
Formula: C₉H₄Cl₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08063226
Núm. CAS: 855763-15-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR