4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine

Proveedor: Apollo Scientific

OR183524-1G OR183524-250MG
APOSOR183524-1GEA 551 EUR
APOSOR183524-1G APOSOR183524-250MG
4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Formula: C₁₀H₁₅N₃O
MW: 193,246 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848955
Núm. CAS: 119421-28-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR