4-(Piperidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR183525-1G OR183525-250MG
APOSOR183525-1GEA 551 EUR
APOSOR183525-1G APOSOR183525-250MG
4-(Piperidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Piperidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Formula: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,273 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848949
Núm. CAS: 155198-10-0