4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR183526-1G OR183526-250MG
APOSOR183526-1GEA 551 EUR
APOSOR183526-1G APOSOR183526-250MG
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,246 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848945
Núm. CAS: 289913-84-4