tert-Butyl 4-(3,4-diaminophenyl)piperazine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR183531-1G
OR183531-250MG
APOSOR183531-1GEA
654
EUR
APOSOR183531-1G
APOSOR183531-250MG
tert-Butyl 4-(3,4-diaminophenyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(3,4-diaminophenyl)piperazine-1-carboxylate
Formula:
C₁₅H₂₄N₄O₂ MW: 292,377 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12022584 Núm. CAS: 193902-99-7 |