Furan-2-aldoxime
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Furan-2-carboxaldehyde oxime, 2-Furaldehyde oxime
OR18402-1G OR18402-5G OR18402-250MG
APOSOR18402-1GEA 36.4 EUR
APOSOR18402-1G APOSOR18402-5G APOSOR18402-250MG
Furan-2-aldoxime
Furan-2-aldoxime
Formula: C₅H₅NO₂
MW: 111,099 g/mol
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445568
Núm. CAS: 1121-47-7