1,6-Dimethyl-3-iodo-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Iodo-1,6-Dimethyl-1H-indazole
OR18423-1G
OR18423-250MG
APOSOR18423-1GEA
203
EUR
APOSOR18423-1G
APOSOR18423-250MG
1,6-Dimethyl-3-iodo-1H-indazole
1,6-Dimethyl-3-iodo-1H-indazole
Formula:
C₉H₉IN₂ MW: 272,086 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD16628058 Núm. CAS: 1257535-50-4 |