4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Formylbenzyl alcohol, (4-Formylphenyl)methanol
OR18563-1G OR18563-5G
APOSOR18563-1GEA 69.6 EUR
APOSOR18563-1G APOSOR18563-5G
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136.148 g/mol
Pto. de fusión: 43…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870191
Núm. CAS: 52010-97-6