3-Chloro-5-nitroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18564-10G OR18564-1G OR18564-5G
APOSOR18564-10GEA 365 EUR
APOSOR18564-10G APOSOR18564-1G APOSOR18564-5G
3-Chloro-5-nitroaniline 98%
3-Chloro-5-nitroaniline
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Pto. de fusión: 131…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01009865
Núm. CAS: 5344-44-5