4'-(Hydroxymethyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
OR18571-1G OR18571-250MG
APOSOR18571-1GEA 238 EUR
APOSOR18571-1G APOSOR18571-250MG
4'-(Hydroxymethyl)acetophenone
4'-(Hydroxymethyl)acetophenone
Formula: C₉H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06202822
Núm. CAS: 75633-63-5