Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18576-1G OR18576-250MG OR18576-5G
APOSOR18576-1GEA 0 EUR
APOSOR18576-1G APOSOR18576-250MG APOSOR18576-5G
Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Formula: C₈H₇NO₅
Pto. de fusión: 101…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11041295
Núm. CAS: 13684-28-1