Methyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-amino-2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
OR18588-1G OR18588-250MG
APOSOR18588-1GEA 0 EUR
APOSOR18588-1G APOSOR18588-250MG
Methyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate 95%
Methyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Formula: C₇H₆Cl₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07437844
Núm. CAS: 883107-62-8