4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,5-Diamino-2,4-dibromobenzene
OR18591-1G OR18591-250MG OR18591-5G
APOSOR18591-1GEA 475 EUR
APOSOR18591-1G APOSOR18591-250MG APOSOR18591-5G
4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
Formula: C₆H₆Br₂N₂
MW: 265,933 g/mol
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22042731
Núm. CAS: 36210-57-8