2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-3,5-lutidine
OR18609-100MG
OR18609-250MG
APOSOR18609-100MGEA
33.5
EUR
APOSOR18609-100MG
APOSOR18609-250MG
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
Formula:
C₇H₈ClN MW: 141,598 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12400986 Núm. CAS: 72093-12-0 |