3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(3-Acetoxy-4-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl acetate
OR18613-1G OR18613-250MG
APOSOR18613-1GEA 81.2 EUR
APOSOR18613-1G APOSOR18613-250MG
3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₁BO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06795645
Núm. CAS: 917757-44-9