2-Bromo-6-methyl-4-nitroanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18801-1G OR18801-5G OR18801-25G
APOSOR18801-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18801-1G APOSOR18801-5G APOSOR18801-25G
2-Bromo-6-methyl-4-nitroanisole
2-Bromo-6-methyl-4-nitroanisole
Formula: C₈H₈BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20441781
Núm. CAS: 1345471-89-7