3-Chloro-5-nitroanisole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Chloro-5-nitrophenyl methyl ether, 1-Chloro-3-methoxy-5-nitrobenzene
OR18805-1G
OR18805-5G
OR18805-25G
APOSOR18805-1GEA
29
EUR
APOSOR18805-1G
APOSOR18805-5G
APOSOR18805-25G
3-Chloro-5-nitroanisole 95%
3-Chloro-5-nitroanisole
Formula:
C₇H₆ClNO₃ MW: 187,58 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11848441 Núm. CAS: 55910-07-1 |